Merck
A7431
Sigma-Aldrich
Agarose
BioReagent, for molecular biology, Wide range/Standard 3:1
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105317
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
algae (marine)
Qualitätsniveau
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.13
mp (Schmelzpunkt)
≤90 °C
Übergangstemp.
gel point 32.5-38 °C (4% gel)
Gelstärke
≥1200 g/cm2 (4% gel)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.15%
Fremdaktivität
DNase, RNase, NICKase, none detected
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Anwendung
Specially formulated to form strong, flexible gels for separation of small (≤1 kb) PCR products, DNA and RNA. Stronger gels make gel-handling easier. Sharp resolution is produced with DNA fragments ranging from 10-1500 bp.
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a
Amy Jo Galliher-Beckley et al.
Molecular and cellular biology, 28(24), 7309-7322 (2008-10-08)
Aberrant glycogen synthase kinase 3beta (GSK-3beta) activity is associated with the progression of several pathological conditions such as diabetes, Alzheimer's, and cancer. GSK-3beta regulates cellular processes by directly phosphorylating metabolic enzymes and transcription factors. Here, we discovered a new target