Merck
D9542
Sigma-Aldrich
DAPI
DAPI
for nucleic acid staining
Synonym(e):
4′,6-Diamidin-2-phenylindol -dihydrochlorid, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolcarbamidin -dihydrochlorid, DAPI -dihydrochlorid
Größe auswählen
1 MG
CHF 13.70
5 MG
CHF 75.70
10 MG
CHF 117.00
50 MG
CHF 512.00
CHF 13.70
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 13.70
5 MG
CHF 75.70
10 MG
CHF 117.00
50 MG
CHF 512.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.25
Beilstein:
4894417
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.52
CHF 13.70
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
transfection: suitable
Löslichkeit
H2O: 20 mg/mL
PBS: insoluble
ε (Extinktionskoeffizient)
30 at 263 nm in H2O at 1 mM
Fluoreszenz
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI)
λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChIKey
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
DAPI (4′,6-Diamidino-2-phenylindoldihydrochlorid) ist ein zelldurchdringender, fluoreszierender Farbstoff, der an DNA bindet.
Möglicherweise ist Wärme oder eine Ultraschallbehandlung erforderlich. Bei Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C im Dunkeln sollten die Lösungen 2 bis 3 Wochen lang stabil sein.
Anwendung
DAPI ist um ein Vielfaches empfindlicher als Ethidiumbromid zur DNA-Färbung in Agarosegelen. Es kann für sogenanntes Photo-Footprinting von DNA verwendet werden, zum Nachweis gebundener Sonden in Blotting-Anwendungen durch gezielte Visualisierung des doppelsträngigen Komplexes, als auch um Änderungen in der DNA zu untersuchen und um den DNA-Gehalt während der Apoptose mittels Durchflusszytometrie zu bestimmen. DAPI-Färbung ist eine sensitive und spezifische Nachweismethode für Mykoplasmen.
DAPI ist um ein Vielfaches sensitiver als Ethidiumbromid für die Färbung von DNA in Agarosegelen.
Geeignet für
  • DNA-Färbung in Agarosegelen
  • Analyse von DNA-Veränderungen während der Apoptose
  • Nachweis von Mykoplasmen
  • Photo-Footprinting von DNA
  • Immunfluoreszenzfärbung von Zellen
DAPI wird verwendet:
  • zur schnellen Überwachung von mikrobiologischen Kontaminationen[1]
  • bei der Chromosomenbänderungstechnik[2]
  • zum Nachweis von apoptotischen Zellen[3]
  • bei der Fluoreszenzmikroskopie zum Nachverfolgen der DisA (DNA-Integritäts-Scan-Protein)-Bewegung auf Bacillus subtilis-DNA[4]
  • zum Färben von ausgereiften Pollenkörnern (0,5 mg/ml)[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Vorsicht
vor Licht schützen
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Kapuscinski
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 70(5), 220-233 (1995-09-01)
DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a DNA-specific probe which forms a fluorescent complex by attaching in the minor grove of A-T rich sequences of DNA. It also forms nonfluorescent intercalative complexes with double-stranded nucleic acids. The physicochemical properties of the dye and
Christy A Itoga et al.
The Journal of comparative neurology, 527(15), 2474-2487 (2019-03-13)
Corticotropin-releasing hormone (CRH) is an essential, evolutionarily-conserved stress neuropeptide. In addition to hypothalamus, CRH is expressed in brain regions including amygdala and hippocampus where it plays crucial roles in modulating the function of circuits underlying emotion and cognition. CRH+ fibers
S Ituarte et al.
Genetica, 122(2), 199-206 (2004-12-22)
Male karyotype and meiosis of Tenagobia fuscata (Corixoidea, Micronectidae) are studied. The species possesses a male diploid chromosome number 2n = 28 + XY, holokinetic chromosomes, absence of m chromosomes and an achiasmatic male meiosis. Autosomes divide pre-reductionally while the
Yan Li et al.
Toxicology letters, 154(3), 225-233 (2004-10-27)
Excessive exposure to synthetic and endogenous estrogens has been associated with the development of cancer in several tissues including the breast. 4-Hydroxyequilenin (4-OHEN), a major catechol metabolite of equine estrogens present in Premarin, an estrogen replacement formulation, has been shown
Michal Bejerano-Sagie et al.
Cell, 125(4), 679-690 (2006-05-23)
In response to DNA damage, cells activate checkpoint signaling cascades to control cell-cycle progression and elicit DNA repair in order to maintain genomic integrity. The sensing and repair of lesions is critical for Bacillus subtilis cells entering the developmental process
Artikel
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Verfügbare Verfahren zur Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Reagenzien und Ausstattung.
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Alle anzeigen
Protokolle
ICC Cell Capture Imaging Reagent simplifies imaging, ideal for rare cell and low cell count samples.
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Verwandter Inhalt
Step-by-step protocol for generating apical-out human gut organoids for microbiome, ADME/Tox, viral and gastrointestinal related disease research. See the complete organoid culture protocol.
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. What is the working dilution of DAPI that should be used to stain the nuclei of human cells?
    1 answer
    1. Typical working concentration of DAPI used in most applications is 0.1μg/mL-10μg/mL. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/774/984/d9564pis.pdf
      Please see the link below to review a sample protocol from Cold Spring Harbor:
      https://cshprotocols.cshlp.org/content/2011/1/pdb.prot5556.long
      Helpful?
  2. what kind of the water used to dissolve DAPI? and what's the temperature should be dissolve the water?
    1 answer
    1. This product is soluble at 20 mg/mL in water at ambient temperature. No specific water type or treatment is required. Deionized water is typically used for laboratory applications.
      Please see the link below to review the product data sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/392/209/d9542pis.pdf
      Helpful?
  3. Can the stain concentration be used for staining fish scales and any animal cells for ICC?
    1 answer
    1. Yes, DAPI can be used to stain fish scale nuclei. While specific data regarding the concentration and duration for staining fish scale nuclei is not available, it is suggested to start with a working concentration of around 0.5 mg/ml and optimize the staining for each specific cell type, as different cells may uptake the dye at varying rates. It is also advisable to try staining at both higher and lower concentrations. For staining mammalian cells, lower concentrations are typically used.
      Helpful?
  4. What is the suitable DAPI for immunofluorescence staining of free-floating rat brain sections?
    1 answer
    1. Several DAPI products are suitable for staining free-floating rat brain sections. The same DAPI used for staining mycoplasma, cultured cells, or other cell types can be used for this purpose. Any of the DAPI products listed on the website should be suitable for this use.
      Helpful?
  5. What is the suggested concentration for product D9542-1MG?
    1 answer
    1. The suggested concentration for product D9542-1MG, DAPI, is in the range of 0.5 to 5 ug/ml.
      Helpful?
  6. 肝細胞を染める染色プロトコルを教えてください。
    1 answer
    1. Please see the link below to review the product datasheet, which includes basic protocols:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/392/209/d9542pis.pdf
      A protocol specifically for hepatocyte staining is not available. However, the publication shown at the link below may be helpful:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5671579/
      Helpful?
  7. Aside from the applications described on the product page, how is D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), used?
    1 answer
    1. DAPI is used as a nuclear counterstain in our FISH protocol at 2 μg/mL in antifade mounting media. DAPI can also be used as a vital dye to stain mature pollen grains (0.5 μg/mL). DAPI can bind to RNA, but its selectivity for DNA over RNA is high.  It appears that DAPI uses an intercalating binding mode with RNA that is AU selective (Biochem., 31, 3103 (1992)). Selectivity of DAPI for DNA over RNA is greater than that shown by ethidium bromide and propidium iodide (Nucleic Acid Research, 6, 3535 (1979))
      Helpful?
  8. What is the stability of  D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride?
    1 answer
    1. Product D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride has a stability of 3 years as supplied. The product in solution is also stable in the dark at 4°C and showed no signs of degradation after three weeks at room temperature in the dark.  Material exposed to light showed significant degradation. We have developed an HPLC method for our DAPI products that shows reassay results from July 2012 for lots that were originally released for sale in December 2008, for both D9542 (DAPI dihydrochloride) and D9564 (DAPI dilactate).
      Helpful?
  9. How should D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), be dissolved?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 20 mg/mL, but may require heat.  DAPI does not dissolve readily in PBS, 0.1 M phosphate, or 0.1 M Tris (pH 7).
      Helpful?
  10. How should D9542, 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), be stored once in solution, and for how long would it be good?
    1 answer
    1. Solutions stored in the dark at room temperature have been stable for 2-3 weeks, but solutions exposed to light for the same time period have shown considerable degradation.  At 1 mg/mL, solutions are stable in the dark at 2-8 °C for several weeks.  For long-term storage, the solutions can be divided into aliquots and stored at -20 °C.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review