Merck
GF166
Sigma-Aldrich
BMP-2-Protein, human, rekombinant
The Human Bone morphogenetic protein 2 (or BMP-2 protein) is a member of the BMP protein subgroup of the TGFβ superfamily.
Synonym(e):
Bone Morphogenetic Protein 2, BMP2, BMP-2A
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Das knochenmorphogenetische Protein 2 (BMP-2) gehört zur BMP-Untergruppe der TGFβ-Superfamilie. Es spielt eine dominante Rolle bei der embryonischen dorsalventralen Musterbildung, Organogenese, der Bildung von Gliedmaßenknospen sowie der Knochenbildung und -regeneration. BMP-2 ist ein starkes osteoinduktives Zytokin, das in Verbindung mit osteokonduktiven Trägern wie Kollagen und synthetischem Hydroxylapatit die Bildung von Knochen und Knorpel anregt. Zusätzlich zu seiner osteogenen Aktivität spielt BMP-2 eine wichtige Rolle bei der kardialen Morphogenese und wird in verschiedenen Geweben exprimiert, darunter Lunge, Milz, Gehirn, Leber, Prostata, Eierstock und Dünndarm. Die funktionale Form des BMP-2 ist ein 26-kDa-Protein, das aus zwei identischen 114-Aminosäurenpolypeptidketten, die durch eine einzelne Disulfidbindung verbunden sind, besteht. Jedes BMP-2-Monomer wird als C-terminales Teil eines Vorläufer-Polypeptids exprimiert, das außerdem eine 23-Aminosäuresignalsequenz für die Sekretion und ein Aminosäurenpropeptid mit einer Länge von 259 Aminosäuren enthält. Nach der Dimerisierung dieses Vorläufers werden die kovalenten Bindungen zwischen dem Propeptid (das zugleich ein Homodimer mit Disulfidbindung ist) und dem reifen BMP-2-Ligand durch eine Protease vom Furintyp gespalten. Rekombinantes humanes BMP-2 ist ein homodimeres 26,0-kDa-Protein aus zwei Aminosäurepolypeptidketten mit einer Länge von 115 Aminosäuren.
Produktherkunft: E. coli.
Spezifität
Kreuzreaktivität
Maus, Ratte, Kaninchen, Kuh, Hund, Affe
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Bioaktivitätsassay: Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Produktion von alkalischer Phosphatase durch ATDC-5-Zellen zu induzieren. Der erwartete ED50-Wert für diese Wirkung beträgt 0,5 bis 1,0 μg/ml.
Physikalische Form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Xingtao Ge et al.
American journal of translational research, 13(6), 6330-6341 (2021-07-27)
To investigate the protective effects of Naringin on glucocorticoid-induced osteoporosis (GIOP) through the PI3K/AKT/mTOR signaling pathway in vivo and in vitro. Osteoblasts were cultured from the differentiated bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) and were grouped as follows: the PBS