Fortfahren mit
63493
Hoechst 34580
Trihydrochloride salt, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-4-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)[2,5′-bi-1H-benzimidazol]-2′-yl]benzenamin -trihydrochlorid, HOE 34580
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 94.40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29N7 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
560.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Solubility:
H2O: 1 mg/mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
CHF 94.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
quality
Trihydrochloride salt
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
fluorescence
λex 357 nm; λem 490 nm±10 nm in H2O (free dye)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3nc([nH]c3c2)-c4ccc5nc([nH]c5c4)-c6ccc(cc6)N(C)C
InChI
1S/C27H29N7.3ClH/c1-32(2)20-7-4-18(5-8-20)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-9-21(17-25(23)31-27)34-14-12-33(3)13-15-34;;;/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H
InChI key
IPMZLKUUQSFUTA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
14533B2261382065
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, phosphate buffer: precipitates
solubility
water: 50 mg/mL
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
fluorescence
λex 357 nm; λem 490 nm±10 nm in H2O (free dye)
fluorescence
λex 340 nm; λem 510 nm, λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
fluorescence
-
fluorescence
λex 346 nm, λem 460 nm
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
quality
Trihydrochloride salt
quality
-
quality
-
quality
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)