Fortfahren mit
F4680
Fluoromount Wässriges Einbettungsmedium
liquid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
CHF 160.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fluoromount Wässriges Einbettungsmedium, for use with fluorescent dye-stained tissues
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
clear
suitability
suitable for fluorescence, suitable for immunohistochemistry
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
General description
Fluoromount ist, ähnlich wie Gel Mount, ein wasserbasiertes Eindeckmediumä und wird zusammen mit einem Deckglas zur Erhaltung von mit fluoreszierenden Farbstoffen gefärbten Geweben verwendet. Dieses Produkt ist kompatibel mit den Markern FITC, Phycoerythrin, Phycocyanin und Allophycocyanin. Darüber hinaus kann es auch mit anderen fluoreszierenden Markern wie TexasrotÒ und Rhodamin verwendet werden. Das Medium kann nach der Verwendung leicht entfernt werden, indem die Objektträger in entionisiertes Wasser getaucht werden.
Application
Fluoromount wässriges Fixiermittel wird verwendet, um folgendes zu fixieren:
  • Deckgläser auf Traggläsern zur Immunfluoreszenz-Mikroskopuntersuchung von PC12- und Hela-Zellen
  • Hippocampus-Neuronenzellen für Konfokalmikroskopuntersuchungen
  • Gehirnschnitte zur Immunfluoreszenzfärbung
Legal Information
Fluoromount is a trademark of Diagnostic BioSystems, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6057SRA1M1942
description
for use with fluorescent dye-stained tissues
description
liquid
description
-
description
-
suitability
suitable for fluorescence, suitable for immunohistochemistry
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
clear
color
-
color
-
color
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can you explain why it's recommended not to refrigerate it? Does that still apply even after opening?
    1 answer
    1. This product is provided as a clear, viscous solution. Refrigeration may cause it to become difficult to use for coverslipping. Its product Information states, "Do not refrigerate". This applies to storage after the product has been opened.
      Helpful?
  2. What are some examples of aqueous mounting media without glycerol?
    1 answer
    1. For use with fluorescence:
      1. F4680 Fluoromount
      2. F6182 Fluoroshield
      Aqueous Mounting media with no glycerol and antifade agents:
      1. 10981 Polyvinyl alcohol with DABCO
      2. F6937 Fluoroshield with DABCO
      3. F6812 Fluoroshield with PPD (not suitable for a select number of fluorescent dyes)
      Aqueous Mounting Media with no glycerol and another dye:
      1. F6057 Fluoroshield with DAPI
      2. F5932 Fluoroshield with PI
      Aqueous Mounting Media suitable for use with light microscopy:
      1.GG1 Glycerol gelatin
      2.C9368 CC/Mount
      Helpful?
  3. Is F4680 suitable for use as a mounting medium for AEC red IHC mounting?
    1 answer
    1. Fluoromount is not intended for use with bright field microscopy or for coverslipping slides stained with AEC. Most fluorescent mounting media are somewhat alkaline, with a pH around 9, while AEC is typically formulated with an acetate buffer around pH 5.2. The difference in pH levels suggests that the AEC may fade quickly, especially if the slides are counterstained with a nuclear counterstain such as Mayer's Hematoxylin, which would also likely disappear rapidly.
      Helpful?
  4. Does this (Fluoromount F4680) contain DAPI?
    1 answer
    1. This product does not contain DAPI. Should DAPI be preferred, see product F6057.
      F4680 Fluoromount datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/692/371/f4680pis.pdf
      F6057 Fluoroshield with DAPI product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f6057
      Helpful?
  5. Does Fluoromount mounting media (Product No. F4680) contain an antifade reagent?
    1 answer
    1. Fluoromount does not contain an antifade reagent.  If you need an antifade mounting media, check Fluoroshield (Product Nos. F6182, F6057 and F5932) or PVA with antifade (Product Nos. 10981 and 10979).
      Helpful?
  6. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  7. How do you remove the coverslip after using Fluoromount (Product No. F4680)?
    1 answer
    1. Place the slide in a beaker full of deionized water on a magnetic stirrer. Gently stir the slide for a few hours to overnight for complete removal of dry Fluoromount.
      Helpful?
  8. Does Fluoromount mounting media (Product No. F4680) contain glycerol?
    1 answer
    1. Fluoromount does not contain glycerol. The exact formulation is considered proprietary.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  10. How does Product F4680, Fluoromount Mounting Medium, compare to GelMount (Product No. G0918) which has been deleted?
    1 answer
    1. Product No. F4608, Fluoromount is essential the same as GelMount. GelMount was deleted by the supplier. Fluoromount is being made by another supplier with the same formulation.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  