Merck
51060
Sigma-Aldrich
Guanosin-5′-diphosphat Dinatriumsalz
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
5′-GDP-Na2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5Na2O11P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
487.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
Porcine brain
microbial (Corynebacterium sp)
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.2Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;/q;2*+1/p-2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
InChIKey
LTZCGDIGAHOTKN-LGVAUZIVSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Guanosin-5′-diphosphat (GDP) ist ein Purinnukleotid, das durch Ektonukleotidasen in Guanosin und durch Nukleosidphosphorylase in Guanin umgewandelt werden kann. GDP wird in neuronalen Zellen hauptsächlich von 5′-Ektonukleotidasen bearbeitet.
Anwendung
Guanosin-5′-diphosphat (GDP) wird als Substrat der Pyruvatkinase für die Herstellung von GTP zur Unterstützung der RNA-Biosynthese eingesetzt. GDP wird zur Untersuchung der Kinetik und Eigenschaften von GTPasen eingesetzt, zum Beispiel von GTPasen in Verbindung mit G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR). Mit GDP werden außerdem durch Guanin-Nukleotid-Austauschfaktoren vermittelte Zellsignalisierungsprozesse untersucht.
Guanosin-5′-diphosphat-Dinatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • bei der fluoreszenten Metall-Nanocluster-Selektivität von Guanosin-3′-diphosphat-5′-di(tri)phosphat, ppGpp
  • beim Screening der Fluoreszenzemission des Hypocrellin-A-Zink-Komplexes
  • als Bestandteil von Assay-Puffern in der Autoradiographie von Mäusegehirnschnitten
Biochem./physiol. Wirkung
Auf Guanosin basierende Nukleoside spielen eine Schlüsselrolle bei zahlreichen zellulären Prozessen und bei der Generation von Wachstumsfaktoren. Erhöhte Guanosin-5′-diphosphat-Werte (GDP-Werte) werden mit der Pathogenese neurologischer Erkrankungen in Verbindung gebracht. GDP ist an G-Protein gebunden. G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs) aktivieren G-Proteine, indem sie das gebundene GDP in GTP umwandeln. GDP ist ein potenter Hemmstoff des Hepcidin-Ferroportin-Komplexes und kann zur Förderung der Erythropoese und zur Behandlung der Anämie der chronischen Erkrankungen (AI) wirksam sein.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Highly selective detection of bacterial alarmone ppGpp with an off-on fluorescent probe of copper-mediated silver nanoclusters
Zhang P, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 49, 433-437 (2013)
Michael P East et al.
Seminars in cell & developmental biology, 22(1), 3-9 (2010-07-20)
Arf GAPs (ADP-ribosylation factor GTPase-activating proteins) are essential components of Arf (ADP-ribosylation factor) signaling pathways. Arf GAPs stimulate the hydrolysis of GTP to GDP to transition Arf from the active, GTP bound, state to the inactive, GDP bound, state. Based
Alberto Fernández-Medarde et al.
Biochimica et biophysica acta, 1815(2), 170-188 (2010-11-30)
RasGrf1 and RasGrf2 are highly homologous mammalian guanine nucleotide exchange factors which are able to activate specific Ras or Rho GTPases. The RasGrf genes are preferentially expressed in the central nervous system, although specific expression of either locus may also
Guanosine phosphate binding protein coupled receptors in prostate cancer: a review
Raj GV, et al.
The Journal of Urology, 167(3), 1458-1463 (2002)
The guanylate-binding proteins: emerging insights into the biochemical properties and functions of this family of large interferon-induced guanosine triphosphatase.
Vestal DJ, Jeyaratnam JA.
Interferon Cytokine Res., 31, 89-97 (2011)