Merck
G8877
Sigma-Aldrich
Guanosin 5′-triphosphat Natriumsalz Hydrat
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
GTP
Größe auswählen
10 MG
CHF 44.90
25 MG
CHF 82.70
100 MG
CHF 266.00
250 MG
CHF 385.00
1 G
CHF 1’380.00
CHF 44.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 44.90
25 MG
CHF 82.70
100 MG
CHF 266.00
250 MG
CHF 385.00
1 G
CHF 1’380.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O14P3 · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 44.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChIKey
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Angaben zum Gen
human ... HRAS(3265)
Anwendung
Guanosin-5′-triphosphat-Natriumsalzhydrat wird verwendet:
  • zur Herstellung von Meerrettichperoxidase (HRP)-modifizierten Plattenreagenzien[1]
  • in bei Spannungsklemmen-Aufzeichnungen von ganzen Zellen[2]
  • bei der In-vitro-Hemmung von Transglutaminase (tTG)[3]
Biochem./physiol. Wirkung
GTP fungiert als Träger von Phosphaten und Pyrophosphaten, die an der Übertragung chemischer Energie in spezifische biosynthetische Pfade beteiligt sind. GTP aktiviert die signalübertragenden G-Proteine, die an verschiedenen zellulären Prozessen, einschließlich der Proliferation, Differenzierung und Aktivierung mehrerer intrazellulärer Kinase-Kaskaden beteiligt sind. Proliferation und Apoptose werden zum Teil durch die Hydrolyse von GTP durch die kleinen GTPasen Ras und Rho reguliert. Eine andere Art kleiner GTPasen, Rab, spielt eine Rolle beim Docking und der Fusion von Vesikeln und ist vermutlich an der Vesikelbildung beteiligt. Zusätzlich zu seiner Rolle bei der Signalübertragung dient GTP auch als energiereicher Vorläufer von Mononukleotid-Einheiten bei der enzymatischen Biosynthese von DNA und RNA.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für die Erforschung zyklischer Nukleotide. Klicken Sie bitte hier, um weitere zyklische Nukleotidprodukte zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt durch enzymatische Phosphorylierung von 5′-GMP.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T cells from celiac disease lesions recognize gliadin epitopes deamidated in situ by endogenous tissue transglutaminase
Molberg O, et al.
European Journal of Immunology, 31(5), 1317-1323 (2001)
Feng Rao et al.
Analytical biochemistry, 389(2), 138-142 (2009-03-31)
The cyclic dinucleotide c-di-GMP is a widespread bacterial messenger molecule with potential application as a therapeutic agent for treating bacterial infection. Current enzymatic synthesis of c-di-GMP using mesophilic diguanylate cyclase (DGC) proteins suffers from low production yield due to protein
Flufenamic acid affects multiple currents and causes intracellular Ca2+ release in Aplysia bag cell neurons
Gardam K E, et al.
Journal of Neurophysiology, 100(1), 38-49 (2008)
M Uriarte et al.
The Biochemical journal, 293 ( Pt 1), 93-100 (1993-07-01)
A glycoprotein fraction was isolated from rat liver membranes by affinity chromatography on immobilized wheat-germ lectin. Incubation of this fraction with MgATP or MgGTP resulted in a sequential phosphorylation and dephosphorylation of a complex of three polypeptides (118, 128 and
Benjamin Judkewitz et al.
Nature protocols, 4(6), 862-869 (2009-05-16)
In order to link our knowledge of single neurons with theories of network function, it has been a long-standing goal to manipulate the activity and gene expression of identified subsets of mammalian neurons within the intact brain in vivo. This
Artikel
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Protokolle
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Questions
  1. Can assistance be provided in sourcing ATP and GTP for establishing an in vitro translation system from plant cells?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no validated ATP or GTP product for in vitro translation application available. However, according to the following publication, ATP (cat#A2383) and GTP (cat#G8877) seem to work well for in vitro transcription and translation systems.
      Reference: Polyvinylsulfonic acid: A Low-cost RNase inhibitor for enhanced RNA preservation and cell-free protein translation
      Bioengineered. 2018 Jan 1;9(1):90-97. doi: 10.1080/21655979.2017.1313648. Epub 2017 Jun 29.PMID: 28662363
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    It is a high quality product and can be use for research purposes.
    Excellent product and I use it to measure GTPase activity.