Merck
43816
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol -Lösung
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Synonym(e):
Clelands Reagenz, (±)-Dithiothreitol, rac-Dithiothreitol, Dithiothreitol, (±)-threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol -Lösung, DTT
Größe auswählen
10 ML
CHF 38.70
50 ML
CHF 132.00
250 ML
CHF 432.00
CHF 38.70
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 38.70
50 ML
CHF 132.00
250 ML
CHF 432.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Beilstein:
1719757
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 38.70
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
900-1100 mmol/L (Titration molarity)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
~1 M in H2O
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH-Wert
2.7-5.0
Dichte
1.04 g/mL at 20 °C
Absorption
cut-off at 330 nm
Eignung
in accordance for filter test
suitable for molecular biology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChIKey
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dithiothreitol (DTT), ein Schutzmittel für die Thiolgruppe,[1] ist ein hervorragendes Reagenz, um die Oxidation von SH-Gruppen in Proteinen zu verhindern. Die DTT-Lösung ist ein starkes und vielseitiges Mittel zur Reduzierung von Disulfiden.[2] Es reduziert eine Disulfidbindung, indem es einen Sechsmembranring bildet und einen Thiol-Disulfid-Austausch einleitet.
Anwendung
DL-Dithiothreitol-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • bei der Behandlung von Darmexplantaten[3]
  • bei der Homogenataufbereitung von Kiemenzellen für enzymatische Assays[4]
  • bei der Proteinelektrophorese für Western Blotting[5]
  • bei der Transglutaminaseaktivität[6]
  • im Probenpuffer für SDS-PAGE[7]
  • in Western Blots als Bestandteil des Lysepuffers für die Einzelkern-RNA-Sequenzierung[8]
  • als Bestandteil von Proteinextraktionspuffer für die Zelllyse[8]
Biochem./physiol. Wirkung
DL-Dithiothreitol (DTT) wird in einem chemischen Debonding-Verfahren eingesetzt, das dabei hilft, Bakterien von Biofilmen zu entfernen.[9] Es kann die strukturelle Stabilität des GABA(B)- (γ-Aminobuttersäure-)Rezeptors verändern, indem es die Disulfidbindungen zwischen vier Cysteinresten, die sich an der GABA(B1(a))-Rezeptorstruktur befinden, inaktiviert.[10]Dithiothreitol (DTT) wird in großem Umfang bei der synthetischen Peptidsynthese und bei der biochemischen Bildung von Thiolproteinen verwendet. Auch in Studien zu verschiedenen Bereichen der Proteinchemie wie Enzymaktivität und Proteinfaltung kann es zum Einsatz kommen. DTT steuert explizit die Thiol-Disulfid-Austauschreaktion, um die intra- oder intermolekularen subatomischen Disulfidbindungen in Biomolekülen vollständig zu reduzieren. Die Produkte dieser Reaktion sind Thiole und das zyklische Disulfid von DTT.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • DTT-Lösung 1 mol/l in BioUltra-Qualität für den Einsatz in der Molekularbiologie
  • frei von DNasen, RNasen, Phosphatasen und Proteasen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Suppression of GABA B receptor function in vivo by disulfide reducing agent, dl-dithiothreitol (DTT)
Carai M A M, et al.
Psychopharmacology, 174(2), 283-290 (2004)
In Utero Exposure to Maternal Diabetes Is Associated With Early Abnormal Vascular Structure in Offspring
Dib A, et al.
Frontiers in physiology, 9, 350-350 (2018)
Delivery of human immunodeficiency virus vaccine vectors to the intestine induces enhanced mucosal cellular immunity
Wang L, et al.
Journal of Virology, 83(14), 7166-7175 (2009)
Improved protocol for single-nucleus RNA-sequencing of frozen human bladder tumor biopsies
Schm?kel SS
Nucleus (Austin, Tex.) (2023)
Phthalate plasticizer decreases the prion-like protein doppel essential for structural integrity and function of spermatozoa
Lee JH, et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety (2022)
Artikel
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protokolle
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How stable is this DTT solution ? it is known that DTT is unstable in solution and should be kept under inert atmosphere. How long can I keep it once open ?
    1 answer
    1. This product is a prepared solution of 1M DTT in water. In the original sealed container it is quite stable, with an assigned retest schedule of every 2 years. Assuming that the product is handled properly, the material is expected to be stable until at least the retest date reported on the lot specific Certificate of Analysis.