Merck
85558
Sigma-Aldrich
Spermidin
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
SPD, 1,8-Diamino-4-azaoctan, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutan
Größe auswählen
1 G
CHF 75.70
5 G
CHF 257.00
CHF 75.70
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 75.70
5 G
CHF 257.00
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.25
Beilstein:
1698591
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 75.70
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (GC)
Lagerbedingungen
(Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorizedpersons.)
Methode(n)
ChIP: suitable
buffer exchange: suitable
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
pH-Wert
12.0-13.5 (25 °C, 1 M in H2O)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES String
NCCCCNCCCN
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
advanced drug delivery
genomic analysis
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
InChIKey
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Spermidin ist ein Polyamin[1] und ein trivalentes organisches Kation.[2]Spermidin ist eine natürlich vorkommende Polyaminverbindung mit verschiedenen biochemischen Eigenschaften. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Genexpression und ist an DNA-Replikation, -Transkription und -Translation beteiligt. Spermidin ist von entscheidender Bedeutung für Zellwachstum, -proliferation und -differenzierung und hat Auswirkungen auf die Progression des Zellzyklus und die Gewebeentwicklung. Es besitzt eine antioxidative Aktivität und schützt die Zellen vor oxidativem Stress, indem es freie Radikale abfängt. Spermidin stimuliert auch die Autophagie und fördert den Abbau von geschädigten Organellen und Proteinaggregaten für die zelluläre Homöostase. Mit neuroprotektiven Effekten unterstützt es das neuronale Überleben, die synaptische Plastizität und schützt vor neurodegenerativen Erkrankungen. Darüber hinaus moduliert Spermidin zelluläre Signalwege, die an Entzündungen und Immunreaktionen beteiligt sind.
Anwendung
Spermidin wird wie folgt verwendet:
  • als Komponente von Chromosom-Isolationspuffer[3][4]
  • als Komponente von Transkriptionspuffer[5]
  • als Komponente von Homogenisierungspuffer[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt die neuronale Stickoxidsynthase (nNOS). Bindet und fällt DNA aus; kann zur Aufreinigung von DNA-Bindungsproteinen verwendet werden. Stimuliert die T4-Polynukleotidkinaseaktivität.
Spermidin moduliert verschiedene Zellaktivitäten wie Zellwachstum und -entwicklung, Stabilität von DNA und Apoptose.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
  • Geeignet für die Forschung in den Bereichen Molekularbiologie und Biochemie
  • Frei von DNase, RNase, NICKase und Protease
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen.
  • Getestet auf Spuren von Anionen und Kationen
Vorsicht
Für eine sterile Lösung soll die Lösung steril-filtriert und nicht autoklaviert werden. Spermidin deaminiert mit der Zeit; Lösungen tiefgekühlt lagern. Regelmässig frische Lösungen zubereiten.
Hinweis zur Analyse
flüssig oder fest
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Bei der Erststrang-cDNA-Synthese[7]; Wirkung auf die Endonukleasehemmung durch Agarose-Verunreinigungen[8]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biochemical Isolation of Myonuclei from Mouse Skeletal Muscle Tissue
Cutler AA, et al.
Bio-protocol, 7(24) (2017)
Restriction Endonucleases and Modification Methylases
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology, 233-306 (1996)
Foundations of identifying individual chromosomes by imaging flow cytometry with applications in radiation biodosimetry
Beaton-GLA, et al.
Methods, 18-24 (2017)
Induction of Autophagy and Apoptosis in Melanoma Treated With Palladacycle Complexes
Autophagy: Cancer, Other Pathologies, Inflammation, Immunity, Infection, and Aging, 231-247 (2016)
Peptide nucleic acid (PNA) fluorescent in situ hybridization (FISH) on chromosomes in suspension for analysis of repetitive DNA by flow cytometry
Brind AJ and Lansdorp PM
Protocol Exchange (2011)
Artikel
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the container for item 85558-1G Spermidine and 43816-10mL DL-Dithiothreitol solution?
    1 answer
    1. Both items are from Buchs. Item 85558-1g comes in a narrow neck glass bottle, 5 ml, amber. Item 43816-10mL is a 15 ml plastic tube made of polypropylene (PP) and includes a sterile cap.
      Helpful?
  2. Under which conditions should this UNopened product be stored? What is the shelf life of an UNopened product? Under which conditions should this OPENED product be stored? What is the shelf life of an OPENED product?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. No change in storage temperature is required after opening provided that the item is handled properly and free of contaminants. This product is not assigned an expiration date. While considered stable, this item may be subject to degradation over time and is assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis. See the link below to review a sample of lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/85558#product-documentation
      Helpful?
  3. spermidine 85558. I have received 1 G in liquid. Can you please tell me 1G in what volume? and what solution? Never mentioned anywhere.
    1 answer
    1. The product is a neat or pure compound with a melting point of approximately room temperature. The material may be received as either a liquid or a solid. The density of this product is 0.925 g/mL and the concentration is 6.4M.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is this a spermidine solution or a neat liquid, and what is the concentration?
    1 answer
    1. Based on a density of 0.925 g/mL and a molecular weight of 145.25, this neat liquid has an effective molarity of 6.4 M.