Dokumente
20-265
Sigma-Aldrich
Dithiothreitol, 1 mol/l
Synonym(e):
2,3-Butandiol, 1,4-Dimercapto-, Clelands Reagenz, Sputolysin
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Form
solution
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Versandbedingung
dry ice
Anwendung
Dithiothreitol, 1 mol/l, kann als Reduktionsmittel in Probenpuffer für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamidgelelektrophorese) verwendet werden. Es kann auch als Reagens für die Sterilisation von Speichel eingesetzt werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Dithiothreitol (DTT), auch als Clelands Reagenz bekannt, ist ein Reduktionsmittel mit zwei funktionellen Thiol-Gruppen. Es dient in chemischen Untersuchungen als Schutzmittel für Thiol-Gruppen. DTT wird in der chemischen Peptidsynthese zum Reduzieren von Disulfidbindungen in verschiedenen Substraten wie Glutathion, Proteine und andere Makromoleküle eingesetzt. Außerdem wird es bei der Verarbeitung von Sputum als mukolytisches Mittel verwendet.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Novel Dental Caries Model Replacing, Refining, and Reducing Animal Sacrifice
Wolfoviz-Zilberman A, et al.
Applied Sciences, 11(15), 7141-7141 (2021)
I S Woolhouse et al.
Thorax, 57(8), 667-671 (2002-08-01)
Sputum analysis is used increasingly to assess airway inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease, including those with chronic bronchitis and bronchiectasis. However, it is not known whether dithiothreitol (DTT), a reducing mucolytic agent regularly used to homogenise sputum
Reza Heidari et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 99, 1022-1032 (2018-01-09)
Cholestasis is a disorder characterized by impaired bile flow and accumulation of cytotoxic bile acids in the liver. On the other hand, oxidative stress and its deleterious consequences seem to have a significant role in cholestasis-induced organ injury. Hence, antioxidants
Sun Young Park et al.
Viruses, 12(12) (2020-12-11)
Although polyethylene glycol (PEG) application is the most widely used method in removing nonstructural proteins (NSPs) for foot-and-mouth disease (FMD) vaccine production, some NSPs remaining in the antigen could elicit antibodies against these proteins after repeated vaccinations in livestock. Therefore
A Kr zel et al.
Journal of inorganic biochemistry, 84(1-2), 77-88 (2001-05-02)
D,L-Dithiothreitol (DTT), known also as Cleland reagent, is a thiol group protectant, used commonly in peptide and protein chemistry. Therefore, it is often added at high concentrations in preparations of proteins relevant to heavy metal biochemistry. The coordination of five