Fortfahren mit
68475
Magnesiumchlorid -Lösung
BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
Synonym(e):
Magnesium chloride (MgCl2)hydrate, Magnesium chloride hydrate, MgCl2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
Molecular Biology
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
2 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
3.0-5.0 (25 °C)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Application
<ul>
<li><strong>Comparative Investigation of the Microstructure of MgCl(2) Aqueous Solutions Using Different X-ray Scattering Sources, Raman Spectroscopy, and Atomistic Simulations:</strong> Diese Studie liefert Einblicke in die molekularen Wechselwirkungen und die Struktur von Magnesiumchloridlösungen, die für Anwendungen in pharmazeutischen Formulierungen und biotechnologischen Assays wichtig sind (Fei et al., 2024).</li>
<li><strong>Impact of Incorporating Free Calcium and Magnesium on the Heat Stability of a Dairy- and Soy-Protein-Containing Model Emulsion:</strong> In diesem Artikel wird die Verwendung von Magnesiumchlorid zur Verbesserung der thermischen Stabilität von Proteinemulsionen erörtert, was einen wichtigen Aspekt bei der Entwicklung angereicherter Lebensmittel und spezieller Nahrungsergänzungsmittel in der Biotechnologie darstellt (Wang et al., 2023).</li>
</ul>
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1028M878763036
description
BioUltra, Molecular Biology, 2 M in H2O
description
Molecular Biology, 1.00 M±0.01 M
description
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
description
BioUltra, Molecular Biology, ~0.025 M in H2O
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
cation traces
Ba: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Cd: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg
impurities
RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.0002% total nitrogen (N), insoluble matter, passes filter test
impurities
RNAse, none detected, NICKase, none detected, Protease, none detected, DNAse, none detected
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.0002% total nitrogen (N), DNases, none detected, RNases, none detected
anion traces
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumchlorid -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)