DL-Dithiothreitol -Lösung
Synonym(e):
(±)-threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol -Lösung, DTT
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
Products
Marke
Formelmasse
pH-Wert
Physikalische Form
Produktreihe
Forschungsbereich
Reagenztyp