13368
1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphat Natriumsalz
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
DXP Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 37.0±3.0°, c = 0.1 in 0.1 M HCl
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C5H11O7P/c1-3(6)5(8)4(7)2-12-13(9,10)11/h4-5,7-8H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5-/m1/s1
InChIKey
AJPADPZSRRUGHI-RFZPGFLSSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable