This product can be dissolved in water.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 191.00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 728.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O8P2 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.09 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.85
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])OCC=C(CO)C
InChI
1S/C5H12O8P2/c1-5(4-6)2-3-12-15(10,11)13-14(7,8)9/h2,6H,3-4H2,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)/p-3
InChI key
MDSIZRKJVDMQOQ-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (TLC) | description ≥95.0% (TLC) | description ≥90.0% (TLC) | description ≥95.0% (TLC) |
| form solid | form powder | form solid | form - |
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥90.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I would like to know in which liquid should the HMBPP be resuspended, please?