Fortfahren mit
52131
2-C-Methyl-D-erythritol-4-phosphat Lithiumsalz
≥98% (TLC)
Synonym(e):
MEP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11O7P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.11 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (TLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=P(O)(O)OC[C@H](O)[C@@](O)(C)CO.C
InChI
1S/C5H13O7P/c1-5(8,3-6)4(7)2-12-13(9,10)11/h4,6-8H,2-3H2,1H3,(H2,9,10,11)/t4-,5+/m1/s1
InChI key
XMWHRVNVKDKBRG-UHNVWZDZSA-N
Application
2-C-Methyl-D-erythritol 4-phosphate (MEP), the product of reductoisomerase IspC and first committed MEP pathway intermediate, is used to study the non-mevalonate MEP pathway for the biosynthesis of isoprenoids. MEP is used as a precursor for the synthesis of 4-diphosphocytidyl-2-C-methyl D-erythritol (CDP-ME), a key intermediate of the non-mevalonate pathway.
Biochem/physiol Actions
Metabolite intermediate specific to the non-mevalonate MEP pathway, generally found in prokaryotes, as precursor to isoprenoids as well as non-isoprenoids like vitamins. As this pathway is not present in humans, it is of interest for the development of bacterium-specific drugs in the search for treatments of infectious diseases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1404M6502W3020
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)