Merck
G5251
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyd-3-phosphat -Lösung
45-55 mg/mL in H2O
Synonym(e):
(2-Hydroxy-3-oxopropoxy)phosphonic acid, 3-Phosphoglyceraldehyde
Größe auswählen
25 MG
CHF 269.00
100 MG
CHF 854.00
250 MG
CHF 1’550.00
500 MG
CHF 2’460.00
1 G
CHF 4’410.00
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 269.00
100 MG
CHF 854.00
250 MG
CHF 1’550.00
500 MG
CHF 2’460.00
1 G
CHF 4’410.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 269.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
45-55 mg/mL in H2O
Farbe
colorless
Kationenspuren
Ba: ≤100 μg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(COP(O)(O)=O)C=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h1,3,5H,2H2,(H2,6,7,8)
InChIKey
LXJXRIRHZLFYRP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zur Beurteilung des Aktivitätsgrades der Glyceraldehyd 3-phosphat-Dehydrogenase (GAPDH) in HEK 293-Zellen wurde die Reduktion von NAD+ durch DL-Glyceraldehyd 3-phosphat gemessen.[1]
Biochem./physiol. Wirkung
Glyceraldehyd-3-phosphat ist ein Zwischenprodukt mehrerer Stoffwechselwege, darunter der Glycolyse und der Gluconeogenese. Es hat bakterizide Eigenschaften und ist ein starker Inhibitor der Wachstums von E. coli.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wanxia Yao et al.
Cellular signalling, 62, 109328-109328 (2019-05-31)
Accumulating evidence indicates that long non-coding RNAs (lncRNAs) play an important role in autism. Herein, we delineated the functions of LOC101927196 and its potential mitigation effect on a rat model of autism. We retrieved various bioinformatics databases and websites to
Mohammed Nimir et al.
Cells, 8(7) (2019-07-11)
Detection of androgen receptor (AR) variant 7 (AR-V7) is emerging as a clinically important biomarker in castrate resistant prostate cancer (CRPC). Detection is possible from tumor tissue, which is often inaccessible in the advanced disease setting. With recent progress in
J Li et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 23(14), 6091-6104 (2019-08-01)
The previous research revealed that long noncoding RNAs (lncRNAs) play a vital role in the development of hepatocellular carcinoma (HCC). To further discuss the underlying mechanisms of lncRNA DCST1-AS1 in the pathogenesis of HCC. We screened the abnormally expressed genes
Noriyuki Akahoshi et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-20)
Elevated plasma homocysteine levels are considered as a risk factor for cardiovascular diseases as well as preeclampsia-a pregnancy disorder characterized by hypertension and proteinuria. We previously generated mice lacking cystathionine γ-lyase (Cth) as cystathioninuria models and found them to be
Chong Wang et al.
Journal of virology, 93(16) (2019-06-07)
Super-enhancers (SEs) are clusters of enhancers marked by extraordinarily high and broad chromatin immunoprecipitation followed by deep sequencing (ChIP-seq) signals for H3K27ac or other transcription factors (TFs). SEs play pivotal roles in development and oncogenesis. Epstein-Barr virus (EBV) super-enhancers (ESEs)
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does 25MG mean 25 MG of of 45-55 mg/ml in H2O
    1 answer
    1. Yes, this is correct. The lot specific concentration is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5251#product=documentation
      Helpful?
  4. 45-55 mg/mL in H2O 일때 정확한 몰농도를 알 수 있나요?
    1 answer
    1. The molecular weight of the Glyceraldehyde 3-phosphate is 170.06 g/mol. The listed concentration of 45-55mg/ml is equivalent to 45-50g/L. This product will have a range of approximately 0.264-0.323M. The concentration is lot-specific and is reported on the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  5. 45-55mg/ml 라고 표기되어 있는데, 정확한 몰농도를 알 수 있을까요?
    1 answer
    1. The exact concentration will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/g5251#product-documentation