Merck
R9875
Sigma-Aldrich
D-Ribulose 5-phosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Ru-5-P
Größe auswählen
5 MG
CHF 441.00
CHF 441.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 441.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11O8P · xNa+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.11 (free acid basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 441.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
chicken liver (enzyme)
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
<1.0% acetone
<1.0% ethanol (GC)
<1.0% methanol
Farbe
white to faint yellow
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Kationenspuren
Na: 11.0-16.5% (dry basis)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
InChIKey
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Intermediate metabolite in the methionine salvage pathway.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A simple method for the preparation of D-ribulose 5-phosphate.
S PONTREMOLI et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 643-645 (1962-03-01)