Merck
T0886
Sigma-Aldrich
Triethylamin
≥99%
Synonym(e):
TEA, N,N-Diethylethanamin
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
Beilstein:
605283
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99%
bp:
88.8 °C (lit.)
Dampfdruck:
51.75 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
51.75 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
593 °F
Haltbarkeit
3 yr
Expl.-Gr.
8 %
Verunreinigungen
≤0.5% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Triethylamin wird verwendet:
  • als Wasserstoffspender für die Polymerisation von verschiedenen Monomeren[1]
  • um die Silanisierung zu katalysieren[2]
  • in der Synthese des Cy3-Alexa647-Heterodimers[3]
  • in der Synthese von methacryliertem, gelöstem, dezellularisiertem Knorpel[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Es ist bekannt, dass Triethylamin die Polymerisationsreaktion antreibt. Es fungiert als Quelle von Kohlenstoff und Stickstoff für Bakterienkulturen. Triethylamin kommt in Schädlingsbekämpfungsmitteln zum Einsatz.[5] Triethylamin kann als organisches Lösungsmittel dienen.[6]
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Effects of tissue processing on bioactivity of cartilage matrix-based hydrogels encapsulating osteoconductive particles.
Townsend JM, et al.
Biomedical Materials (Bristol, England), 13(3) (2018)
Wide-field in vivo background free imaging by selective magnetic modulation of nanodiamond fluorescence.
Sarkar SK, et al.
Biomedical Optics Express, 5(4), 1190-1202 (2014)
RESOLFT nanoscopy with photoswitchable organic fluorophores.
Kwon J, et al.
Scientific reports (2015)
States of Water Located in the Continuous Organic Phase of 1?Butyl?3?methylimidazolium Tetrafluoroborate/Triton X-100/Triethylamine Reverse Microemulsions
Na Li, et al.
ChemPhysChem (2007)
Synthesis and characterization of poly(vinylchloride) type macrophotoinitiator comprising side-chain thioxanthone via click chemistry
Akat H and Ozkan M
Express Polymer Letters, 5(4), 318?326-318?326 (2011)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf