Merck
90340
Sigma-Aldrich
Triethylamin
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
N,N-Diethylethanamin
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.19
Beilstein:
605283
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
51.75 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
593 °F
Haltbarkeit
36 mo.
Expl.-Gr.
8 %
Verunreinigungen
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.003%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
n20/D 1.401
bp
88.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.727 g/mL at 20 °C
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Triethylamin ist ein tertiäres Amin. Es ist ein vielversprechendes Ausfällungsreagens für Phosphomolybdänsäure. Für die asymmetrische Transferhydrierung (ATH) von methoxy-substituierten Derivaten wurde ein Et3N/Ameisensäure-System verwendet.
Triethylamin ist eine starke Base und ein Präzipitationsmittel, das häufig bei der Heck-Reaktion und zur Präparation von Estern und Amiden aus Acylchloriden verwendet wird.
Anwendung
Triethylamin kann in den folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • Als Base für die Heck-Reaktion.
  • Zur Synthese von Spirozyklen mittels Heck-Cyclisierung.
  • Zur Herstellung von Triethylammoniumpikrat und 0,1 M Triethylaminhydrochlorid.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Triethanolamine-Mediated Magnetically Separable Fe3O4- Pd Nanoparticles Catalyzed Heck Reaction under Ligand-Free Conditions
Kumar PC, et al.
ChemistrySelect, 6(31), 7944-7949}-7944-7949} (2021)
Asymmetric reduction of electron-rich ketones with tethered Ru(II)/TsDPEN catalysts using formic acid/triethylamine or aqueous sodium formate.
Soni R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 80(13), 6784-6793 (2015)
THE SPECIFIC PRECIPITATION OF ORTHOPHOSPHATE AND SOME BIOCHEMICAL APPLICATIONS.
Y SUGINO et al.
The Journal of biological chemistry, 239, 2360-2364 (1964-07-01)
Biodegradable porous polymers through emulsion templating.
Lumelsky Y and Silverstein MS.
Macromolecules, 42(5), 1627-1633 (2009)
Zhao et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(5), 843-848 (2000-05-29)
The vinylation of iodobenzene with methyl acrylate has been studied with several supported palladium catalysts in N-methylpyrrolidone in the presence of triethylamine and/or sodium carbonate. The reaction can be performed in air without any solubilizing or activating ligands. It was