Wichtige Dokumente
225630
Tris(2-aminoethyl)amin
96%
Synonym(e):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamin, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamin, TAEA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.02 mmHg ( 20 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
114 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
InChIKey
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?