Merck
270997
Sigma-Aldrich
Dichlormethan
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Synonym(e):
DCM, Methylenchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
Beilstein:
1730800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
anhydrous
Assay:
≥99.8%
Methode(n):
gas chromatography (GC): suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
Dampfdruck:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Enthält
40-150 ppm amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dichlormethan ist ein chloriertes organisches Lösungsmittel, das anfällig für die Zersetzung mit der Zeit ist. Dies kann durch die Zugabe von Amylen als Stabilisator unterdrückt werden.
Dichlormethan wurde als Lösungsmittelmedium für Dipyridin-Chrom(VI)-Oxid getestet. Die Löslichkeit wurde als 12,5 g/100 ml angegeben. Die Rolle der Menge der TiO2-Beladung auf Aktivkohleträger, die bei der Photodekomposition von Dichlormethan eingesetzt wird, wurde untersucht.
Anwendung
Dichlormethan kann als Lösungsmittel für die Oxidation von primären und sekundären Alkoholen mittels Dipyridin-Chrom(VI)-Oxid eingesetzt werden. In DCM suspendiertes Lithiumperchlorat ist ein wirksames Medium für Mukaiyama-Aldolreaktionen von Aldehyden mit Silylketenacetal. DCM kann auch als Lösungsmittel für die Synthese von 2-Brom-6-lithiopyridin aus 2,6-Dibrompyridin mittels Lithium-Brom-Austauschreaktion eingesetzt werden.
Dichlormethan wurde zur Quantifizierung von durch Pflanzenfresser (Schwarmspinner) induzierten flüchtigen Stoffen in Heidelbeeren mittels Gaschromatografie (GC) eingesetzt.
Verpackung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Carbon-carbon bond formation catalyzed by lithium perchlorate in dichloromethane
Reetz MT & Fox DN
Tetrahedron Letters, 34(7), 1119-1122 (1993)
Efficient Preparation of 2-Bromo-6-lithiopyridine via Lithium? Bromine Exchange in Dichloromethane
Peterson MA & Mitchell JR
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8237-8239 (1997)
Cesar R Rodriguez-Saona
Journal of visualized experiments : JoVE, (58)(58), doi:10-doi:10 (2012-01-05)
Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) are commonly emitted from plants after herbivore attack. These HIPVs are mainly regulated by the defensive plant hormone jasmonic acid (JA) and its volatile derivative methyl jasmonate (MeJA). Over the past 3 decades researchers have documented
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.