90335
Triethylamin
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
N,N-Diethylethanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
51.75 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
593 °F
Haltbarkeit
36 mo.
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
Abdampfrückstand
≤0.003%
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
pH-Wert
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−115 °C (lit.)
Dichte
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorption
cut-off at 278 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.