Merck
G7651
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung
Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Synonym(e):
Pentan-1,5-dial
Größe auswählen
10 ML
CHF 163.00
10 X 10 ML
CHF 852.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 163.00
10 X 10 ML
CHF 852.00
About This Item
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Typ
Grade I
Form
liquid
Konzentration
50% in H2O
Methode(n)
electron microscopy: suitable (fixative)
Farbe
colorless
mp (Schmelzpunkt)
-21  °C ((-6 °F))
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glutaraldehyd ist ein gesättigtes Dialdehyd, das verbreitet als chemisches Sterilisationsmittel bekannt ist. Glutaraldehydlösungen umfassen sowohl Monomere als auch Polymere mit einem Unterschied bei ihrer Fixierungseffizienz. 
Anwendung
Glutaraldehydlösung wird wie folgt verwendet:
  • zusammen mit 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure (HEPES)-Puffer zum Fixieren der konzentrierten extrazellulären Vesikel (EV) auf Concanavalin A für die Rasterelektronenmikroskopie (SEM)
  • als Komponente in einer Lösung zum Fixieren der Zellen zum Beobachten ihrer Morphologie
  • zum Fixieren der Escherichia coli-Zellen in wässriger Lösung zum Konservieren der Oberflächenmorphologie von Bakterienzellen
Biochem./physiol. Wirkung
Glutaraldehyd kann in der biomedizinischen Forschung zum Fixieren von Zellen und zur Analyse von gesunden und pathologischen Erythrozyten eingesetzt werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Besonders wirksam und sicher für den Gebrauch mit gelinsten Instrumenten, Kautschuk oder Kunststoff
  • Nicht korrosiv für Metalle
  • Mindesthaltbarkeit von 14 Tagen
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den US-amerikanischen Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der EPA, die europäische Verordnung über Biozidprodukte, die kanadische Pest Management Regulatory Agency, die türkische Verordnung über Biozidprodukte, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
Irene Costantini et al.
Scientific reports, 5, 9808-9808 (2015-05-08)
Extensive mapping of neuronal connections in the central nervous system requires high-throughput µm-scale imaging of large volumes. In recent years, different approaches have been developed to overcome the limitations due to tissue light scattering. These methods are generally developed to
Ming Fang et al.
BMC neuroscience, 16, 84-84 (2015-11-27)
Scutellarin, an anti-inflammatory agent, effectively suppressed microglia activation in rats with middle cerebral artery occlusion (MCAO). Robust microglia activation, acute in onset, was followed by astrogliosis. This study was aimed to determine if scutellarin would also affect the reactive astrocytes
Jamie Hinks et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1949-1958 (2015-01-13)
The modification of microbial membranes to achieve biotechnological strain improvement with exogenous small molecules, such as oligopolyphenylenevinylene-conjugated oligoelectrolyte (OPV-COE) membrane insertion molecules (MIMs), is an emerging biotechnological field. Little is known about the interactions of OPV-COEs with their target, the
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf