Merck
8.14393
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyd
(50% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Glutaraldehyd -Lösung, Pentan-1,5-dial
Größe auswählen
100 ML
CHF 29.20
1 L
CHF 76.80
50 KG
CHF 1’090.00
CHF 29.20
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 29.20
1 L
CHF 76.80
50 KG
CHF 1’090.00
About This Item
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
NACRES:
NA.22
bp:
100.7 °C/1013 hPa
CHF 29.20
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdruck
22 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
395 °C
Konzentration
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
Kinematische Viskosität
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-33 °C
Dichte
1.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Hydrogensulfitmethode): 47,0–53,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,125–1,130
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C