Merck
G6257
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung
Grade II, 25% in H2O
Synonym(e):
Pentan-1,5-dial
About This Item
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Typ
Grade II
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
25% in H2O
Methode(n)
electron microscopy: suitable
Farbe
colorless
Nützlicher pH-Bereich
2.9
mp (Schmelzpunkt)
-10  °C ((14 °F ))
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
cell analysis
sample preparation
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glutaraldehyd ist auch als 1,5-Pendadial, Glutardialdehyd bekannt und ein vielseitig einsetzbares Reagenz mit Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Forschungsbereichen, einschließlich Zellbiologie und biochemischer Forschung. Es findet Anwendungen als Protein-Crosslinker, unterstützt die Enzymimmobilisierung für die Mikroskopie und trägt zu histochemischen und zytochemischen Prozessen bei. Als aminreaktiver homobifunktionaler Crosslinker dient es für Verfahren wie SDS-PAGE, Färbung oder Elektronenmikroskopie als Zellfixiermittel, wodurch es ein wertvolles Werkzeug in verschiedenen morphologischen Studien darstellt.
Glutaraldehyd zeigt seine Wirksamkeit bei der Vernetzung von Amin- und Hydrazin-Derivaten mit Proteinen und anderen aminhaltigen Polymeren. Insbesondere ermöglicht es die direkte Kopplung von Biotin-Hydraziden an Nukleinsäuren und eröffnet Anwendungsmöglichkeiten bei der Konjugation fluoreszierender Hydrazide und Hydroxylamine an DNA. In histologischen Studien wird Glutaraldehyd zudem verwendet, um Gewebeschnitte zu konservieren und sie für eine genauere Untersuchung vorzubereiten.
Anwendung
Glutaraldehydlösung wird wie folgt verwendet:
  • zur Fixierung von Maus-[1] und Ösophaguskrebszelllinien[2]
  • zum Vernetzen von Amyloid-β-Protein[3]
  • zum Vernetzen von Gelatine bei der 3D-Gerüst-Aufbereitung der Trachea[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Glutaraldehyd ist ein wirksamer Proteinvernetzer und findet Anwendung in Techniken wie Enzymimmobilisierungsmikroskopie, Histochemie und Zytochemie. Es existiert unter sauren und neutralen Bedingungen in verschiedenen Formen.[5] Es ist giftig für Wasserorganismen.[6] Seine allergische Natur führt zu Hypersensibilitätsreaktionen. Der Kontakt mit Glutaraldehyddämpfen in bei der Endoskopie trägt zu Colitis bei.[7]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
  • Fertiglösung reduziert die Vorbereitungszeit
Verpackung
Wird unterwegs nicht gekühlt
Vorsicht
Diese Qualität wird nicht zum Gebrauch als Fixiermittel für die Elektronenmikroskopie empfohlen.
Angaben zur Herstellung
Nicht speziell aufgereinigt.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Haftungsausschluss
“Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den US-amerikanischen Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der EPA, die europäische Verordnung über Biozidprodukte, die kanadische Pest Management Regulatory Agency, die türkische Verordnung über Biozidprodukte, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.”
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A novel tissue-engineered trachea with a mechanical behavior similar to native trachea
Park JH, et al.
Biomaterials, 62(1), 106-115 (2015)
Amyloid-beta oligomerization in Alzheimer dementia versus high-pathology controls
Esparza TJ, et al.
Annals of Neurology, 73(1), 104-119 (2013)
Glutaraldehyde: behavior in aqueous solution, reaction with proteins, and application to enzyme crosslinking
Migneault I, et al.
Biotechniques, 37(5), 790-802 (2004)
Sorption characteristics of mixed molecules of glutaraldehyde from water on mesoporous acid-amine modified low-cost activated carbon: mechanism, isotherm, and kinetics
Lloyd M, et al.
Journal of Chemistry, 2015, 790-802 (2015)
Chemical colitis due to glutaraldehyde: case series and review of the literature
Ahishali E, et al.
Digestive Diseases and Sciences, 54(12), 2541-2541 (2009)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is the 25% concentration in terms of w/w or w/v?
    1 answer
    1. This product is a 25% weight per weight (w/w) solution.
      Helpful?
  4. What type of product should be ordered to ensure that each lot provides clear glutaraldehyde solutions?
    1 answer
    1. Grade II glutaraldehyde solutions may exhibit variation in color between lots. For consistent clarity, it is advisable to order Grade I glutaraldehyde, which is a purer product. This higher-grade variant must be stored frozen and is shipped with wet or dry ice. While Grade II is often suitable for industrial or technical applications, Grade I glutaraldehyde solutions are designed for more precise applications, such as electron microscopy, where a pure product is essential.
      Helpful?
  5. What is the storage?
    1 answer
    1. This product may be stored at ambient temperature. This material is air-sensitive and should be stored under inert gas to preserve product integrity.