This product is not a sterile solution. The material is a 50 wt. % Glutaraldehyde solution in H2O with no stabilizer or preservative.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
1.05 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
15 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
concentration
50 wt. % in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: suitable
color
colorless
refractive index
n20/D 1.42
mp
-21 °C ((-6 °F))
solubility
water: soluble
density
1.106 g/mL at 25 °C
suitability
suitable for microfluidics/nanofluidics
application(s)
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
sample preparation
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Glutaraldehyd ist in der Lage, Amin- und Hydrazin-Derivate effizient mit Proteinen und anderen aminhaltigen Polymeren zu vernetzen. Insbesondere bei bestimmten Reaktionen wurden Biotin-Hydrazide mithilfe von Glutaraldehyd direkt an Nukleinsäuren gekuppelt, was einen potenziellen Nutzen bei der Konjugation von fluoreszierenden Hydraziden und Hydroxylaminen mit der DNA darstellt. In histologischen Studien wird Glutaraldehyd auch eingesetzt, um Gewebeschnitte zu konservieren und sie für eine genauere Untersuchung zu präparieren.
Application
- Zum Herstellen der Fixierungslösung (Glutaraldehyd + Paraformaldehyd + NaPO4) für Untersuchungen unter Anwendung von hochauflösender Lichtmikroskopie und Elektronenmikroskopie.
- Zum Untersuchen der Konjugation von Anti-Meerrettichperoxidase der Ziege mit alkalischer Phosphatase unter Anwendung einer beschriebenen Methode.[1]
- Zum Herstellen des primären Fixierungsmittels zum Schutz der zytoplasmischen Funktionen von Hefezellen während der Permanganatfixierung.[2]
Features and Benefits
- Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
- Fertiglösung reduziert die Präparationszeit
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -21 °C ((-6 °F)) | mp -10 °C ((14 °F )) | mp - | mp -21 °C ((-6 °F)) |
| refractive index n20/D 1.42 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| density 1.106 g/mL at 25 °C | density - | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyd -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is glutaraldehyde solution sterile? 340855
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Can I use 340855-1L for fixation of bacterial cells for SEM imaging?
1 answer-
This product has not been tested for use in sensitive applications such as SEM. It may be suitable, however, this has not been validated. Alternatively, there are several products that have been tested for use as a fixative in electron microscopy. See the links below to review each option.
G7651, 50% solution
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/g7651G5882, 25% solution
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/g5882G7776, 70% solution
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/g7776Helpful?
-