Merck
G5882
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyd -Lösung
Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Synonym(e):
Pentan-1,5-dial
Größe auswählen
50 ML
CHF 244.00
10 X 1 ML
CHF 273.00
80 ML
CHF 368.00
100 ML
CHF 423.00
10 X 10 ML
CHF 463.00
1 L
CHF 2’230.00
CHF 244.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 244.00
10 X 1 ML
CHF 273.00
80 ML
CHF 368.00
100 ML
CHF 423.00
10 X 10 ML
CHF 463.00
1 L
CHF 2’230.00
About This Item
Lineare Formel:
OHC(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
605390
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 244.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Typ
Grade I
Form
liquid
Konzentration
25% in H2O
Methode(n)
electron microscopy: suitable (fixative)
electron microscopy: suitable
Farbe
colorless
Nützlicher pH-Bereich
2.9
mp (Schmelzpunkt)
-10 °C ((14 °F ))
Löslichkeit
water: soluble at 20 °C
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChIKey
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glutaraldehyd (1,5-Pentadial, Glutardialdehyd) ist ein aliphatisches Dialdehyd, das weithin Anwendung als vielseitig einsetzbares biochemisches Reagenz findet. Glutaraldehydlösungen enthalten sowohl Monomere als auch Polymere mit einem Unterschied bei ihren Fixierungseigenschaften. Seine Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus seiner Funktion als Protein-Crosslinker, welche die Enzymimmobilisierung in der Mikroskopie, Histochemie und Zytochemie erleichtert. Diese Verbindung wirkt vor der SDS-PAGE, Färbung oder Elektronenmikroskopie als aminreaktiver homobifunktionaler Crosslinker und als Zellfixiermittel, wodurch sie für verschiedene morphologische Studien geeignet ist.
Glutaraldehyd bindet effizient Amine und Hydrazin-Derivate an Proteine und andere aminhaltige Polymere. Sie wurde insbesondere bei bestimmten Reaktionen verwendet, um Biotin-Hydrazide direkt mit Nukleinsäuren zu koppeln, was mögliche Anwendungen bei der Konjugation von fluoreszierenden Hydraziden und Hydroxylaminen mit DNA nahelegt. In histologischen Studien wird Glutaraldehyd eingesetzt, um Gewebeschnitte zu konservieren und sie für eine genauere Untersuchung vorzubereiten.
Anwendung
Glutaraldehydlösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Fixieren der Blutproben für die Rasterelektronenmikroskopie (SEM)
  • zum Fixieren von Gerüststücken für die SEM-Analyse
  • in Arzneimittelbehandlungen zum Behandeln von K562-Zellen (Leukämiezellen) zum permanenten Vernetzen von Zellbestandteilen
Biochem./physiol. Wirkung
Glutaraldehyd kann in der biomedizinischen Forschung zum Fixieren von Zellen verwendet werden. Es kann außerdem als Tool zum Untersuchen von gesunden und pathologischen Erythrozyten eingesetzt werden. Medizinische Geräte wie Spirometrieschläuche, Endoskope, Dialysegeräte, Hämodialyse-Dosierungs- und Dialysat-Abgabesysteme, Hohlraumsonden, Wandler, Anästhesie- und Atemtherapieinstrumente sowie wiederzuverwendende laparoskopische Einweg-Trokare aus Kunststoff können mit Glutaraldehyd desinfiziert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
  • Fertiglösung reduziert die Vorbereitungszeit
Sonstige Hinweise
Empfohlen für Anwendungen, die eine hohe Reinheit erfordern.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Malwina Sosnowska et al.
International journal of nanomedicine, 14, 6197-6215 (2019-09-10)
Degradation of the extracellular matrix (ECM) changes the physicochemical properties and dysregulates ECM-cell interactions, leading to several pathological conditions, such as invasive cancer. Carbon nanofilm, as a biocompatible and easy to functionalize material, could be used to mimic ECM structures
Jules D P Valentin et al.
Journal of colloid and interface science, 552, 247-257 (2019-05-28)
Many materials used in the medical settings such as catheters and contact lenses as well as most biological tissues are not purely elastic, but rather viscoelastic. While substrate elasticity has been investigated for its influence on bacterial adhesion, the impact
Mariafrancesca Cascione et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-26)
The side effects induced by nanoparticle exposure at a cellular level are one of the priority research topics due to the steady increase in the use of nanoparticles (NPs). Recently, the focus on cellular morphology and mechanical behavior is gaining
Stéphane Jauréguiberry et al.
Blood, 124(2), 167-175 (2014-05-27)
Patients with severe malaria treated with artesunate sometimes experience a delayed hemolytic episode. Artesunate (AS) induces pitting, a splenic process whereby dead parasites are expelled from their host erythrocytes. These once-infected erythrocytes then return to the circulation. We analyzed hematologic
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this concentration of 25% expressed in terms of weight by weight (w/w), weight by volume (w/v), or volume by volume (v/v)?
    1 answer
    1. The concentration of the product is 25% w/w solution.