Merck
BCR550
Glutaraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
ERM®, certified reference material
Synonym(e):
Glutaraldehyd-bis-(2,4-dinitrophenylhydrazon)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N8O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
InChIKey
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR550
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)