Merck
D27802
Sigma-Aldrich
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
greener alternative
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
TED, Triethylendiamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.17
Beilstein:
103618
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
2.9 mmHg ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.4634 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
N12CCN(CC2)CC1
InChI
1S/C6H12N2/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/h1-6H2
InChIKey
IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO) ist eine bizyklische Verbindung, die als starke Base und Katalysator in der organischen Synthese verwendet wird.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO, Triethylendiamin), ein „gefangenes“ tertiäres Diamin, ist eine sterisch stark gehinderte häufig zur chemischen Synthese genutzte Aminbase. Es kann auch als komplexbildender Ligand und als Katalysator eingesetzt werden. Sein elektronisches Absorptionsspektrum in der Gasphase, sowie seine Schwingungsspektren, Mehrphotonenionisations- (MPI-) und Zwei-Photonen-Fluoreszenz(TPFE)-Spektren wurden aufgezeichnet und analysiert. Protonen-Magnetresonanz(PMR)-Studien von DABCO im festen Zustand wurden durchgeführt, um die Linienbreite, den zweiten Moment und die Spin-Gitter-Relaxationszeit zu bestimmen.
Anwendung
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO) kann zur Synthese von Isoxazolderivaten durch die Dehydrierung von primären Nitroverbindungen in Gegenwart von Dipolarophilen eingesetzt werden. Es kann zur Synthese folgender Verbindungen verwendet werden:
  • DABCO-bis(perhydrat)
  • DABCO-Monohydrat
  • DABCO-Hexahydrat
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
144.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structure and Intramolecular Motions in Triethylenediamine as Studied by Gas Electron Diffraction.
Yokozeki A and Kuchitsu K.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 44(1), 72-77 (1971)
Proton Magnetic Resonance Studies of Solid Triethylenediamine-Molecular Structure and Motions.
Smith GW.
J. Chem. Phys. , 43(12), 4325-4336 (1965)
Multiphoton ionization and two-photon fluorescence excitation spectroscopy of triethylenediamine.
Parker DH and Avouris P.
J. Chem. Phys. , 71(3), 1241-1246 (1979)
Reversible crosslinking and fast stress relaxation in dynamic polymer networks via transalkylation using 1, 4-diazabicyclo [2.2. 2] octane
Maassen EEL, et al.
Open Journal of Polymer Chemistry, 12(25), 3640-3649 (2025)
Hydrogen bonding in the perhydrate and hydrates of 1,4-diazabicyclo [2.2.2] octane (DABCO).
Laus G, et al.
CrystEngComm, 10(11), 1638-1644 (2008)