Merck
P5629
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat, tribasisch
reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Trikaliumphosphat
About This Item
Lineare Formel:
K3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
pH-Wert
11.9 (25 °C, 10 g/L)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Dichte
2.564 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
InChIKey
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Tribasisches Kaliumphosphat weist bei Umesterungsreaktionen hochkatalytische Eigenschaften auf. Es hat eine bakterizide Wirklung.
Anwendung
Tribasisches Kaliumphosphat wird verwendet:
  • in Lysepuffer zur Isolierung von Proteinen aus grampositiven Bakterien
  • als Reagenz für die skalierbare Synthese und anschließende Modifikation von NU-1000 (mesoporöses Metall-organisches Gerüst)
  • als Reagenz für die Präparation der Plasmamembran von Lilium davidii oder Oryza sativa mit hoher Reinheit
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bactericidal activity of tripotassium phosphate and potassium oleate on the native flora of poultry skin
Hinton Jr A and Ingram KD
Food Microbiology, 20(4), 405-410 (2003)
Scalable synthesis and post-modification of a mesoporous metal-organic framework called NU-1000
Wang TC, et al.
Nature Protocols, 11(1), 149-149 (2016)
Plasma Membrane Preparation from Lilium davidii and Oryza sativa Mature and Germinated Pollen
Yang N, et al.
Journal of integrative plant biology (2010)
Tri-potassium phosphate as a solid catalyst for biodiesel production from waste cooking oil
Guan G, et al.
Fuel Processing Technology, 90(4), 520-524 (2009)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus
Senevirathne A and Kim KP
Food Science and Biotechnology, 24(3), 1177-1184 (2015)