Merck
139009
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (1,5-5)
greener alternative
98%
Synonym(e):
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azepin, DBU
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N2
Molekulargewicht:
152.24
Beilstein:
508906
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
bp
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
InChIKey
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en ist eine bicyclische Amidinbase. Sie ist eine nicht nukleophile, sterisch gehinderte, tertiäre Aminbase der organischen Chemie. Berichten zufolge ist sie dem Aminkatalysator in der Baylis-Hillman-Reaktion überlegen. Sie fördert die Methylierungsreaktion von Phenolen, Indolen und Benzimidazolen mit Dimethylcarbonat unter milden Bedingungen.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der katalytischen Effizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier
Anwendung
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en (DBU) kann folgendermaßen verwendet werden:
  • als Katalysator für die Carbonsäureveresterung mit Dimethylcarbonat
  • in der Synthese von Duocarmycin und CC-1065-Analoga
  • als Katalysator bei der Aza-Michael-Addition und Knoevenagel-Kondensationsreaktion
  • als Base für die Dehalogenierung von halogenierten Diels-Alder-Addukten, und die daraus resultierenden aktivierten 2,4-Dienone werden regio- und stereo-gerichteten Michael-Additionen mit Yamamoto-Reagens (CH3Cu · BF3) unterzogen.
  • in einer neuen Synthese des ABCD-Ringsystems von Camptothecin
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en kann als ein Katalysator für die Auflösung und Aktivierung von Cellulose durch eine reversible Umsetzung seiner Hydroxygruppen mit Kohlenstoffdioxid verwendet werden. Dieses aufgelöste Cellulosesystem kann derivatisiert werden, um gemischte Celluloseester zu bilden.
Wir in einer neuen Synthese des ABCD-Ringsystems von Camptothecin verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Stark gehinderte Aminbase.
Quellenangabe
Eine Anwendungsprüfung.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
240.8 °F
Flammpunkt (°C)
116 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DBU (1, 8-diazabicyclo [5.4. 0] undec-7-ene)-A Nucleophillic Base.
Ghosh N
Synlett, 2004(03), 574-575 (2004)
Sustainable succinylation of cellulose in a CO 2-based switchable solvent and subsequent Passerini 3-CR and Ugi 4-CR modification.
Soyler Z, et al.
Green Chemistry, 20(1), 214-224 (2018)
Synthesis of cellulose acetate propionate and cellulose acetate butyrate in a CO2/DBU/DMSO system.
Xu Q, et al.
Cellulose, 25(1), 205-216 (2018)
Weixiang Dai et al.
Organic letters, 8(20), 4665-4667 (2006-09-22)
A new synthetic pathway to the parent and substituted ABCD ring cores of the camptothecin family of alkaloids was developed. The N-alkylation of 1,6-dihydro-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile (2) with 3-bromo-1-phenylpropyne provided 3a using Curran's protocol. Treatment of 3a with a catalytic amount of
W C Shieh et al.
Organic letters, 3(26), 4279-4281 (2002-01-11)
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU) is a novel and active catalyst in promoting the methylation reaction of phenols, indoles, and benzimidazoles with dimethyl carbonate under mild conditions. Additional rate enhancement is accomplished by applying microwave irradiation. By incorporating tetrabutylammonium iodide, the same microwave
Artikel
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.