345571
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en
98%
Synonym(e):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin, Hhpp, TBD
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
125-130 °C (lit.)
Löslichkeit
acetonitrile: soluble
ethanol: soluble
organic solvents: soluble
water: soluble
SMILES String
C1CNC2=NCCCN2C1
InChI
1S/C7H13N3/c1-3-8-7-9-4-2-6-10(7)5-1/h1-6H2,(H,8,9)
InChIKey
FVKFHMNJTHKMRX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges