Merck
02370
Propylgallat
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure-propylester, Propyl-gallat, Tenox PG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024506
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.47
EC Number:
204-498-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877976
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
pH range
5.7-6.3
mp
146-149 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Propyl gallate is used as an anti-fade reagent in fluorescence microscopy to reduce photobleaching of fluorescent probes.
Preparation Note
Bereiten Sie eine 0.1 M Lösung in Glycerin:PBS (9:1).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propylgallat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)