Wichtige Dokumente
197602
Chinuclidin
97%
Synonym(e):
1-Azabicyclo[2.2.2]octan
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
157-160 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: very slightly soluble
H2O: very soluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: very soluble
SMILES String
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
InChIKey
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Chrm1(25229)
Anwendung
- In the Baylis-Hillman reaction of aldehydes with methyl acrylate[2].
- For the epimerization of α-methylglucose to α-methylallose[3].
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?