Wichtige Dokumente
C9231
Carbenicillin Dinatrium
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Carbenicillin Dinatriumsalz, α-Carboxybenzylpenicillin Dinatriumsalz
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Form
solid
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChIKey
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimikrobielles Spektrum: aktiv gegen grampositive und gramnegative Bakterien
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)