Fortfahren mit
D1530
1α,25-Dihydroxyvitamin D3
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
1α,25-Dihydroxycholecalciferol, Calcitriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 302.00
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'610.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.64
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058003
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
250-963-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7559394
CHF 302.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
Application
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 has been used as a supplement:
  • to study its effects on endothelial functions in high glucose-conditioned human umbilical vein endothelial cells (HUVECs)
  • to study the  osteogenic effect of bone morphogenetic protein-2 (BMP2) in human bone marrow-derived mesenchymal stem cells (hMSCs)
  • in osteogenic differentiation medium for osteogenic differentiation of  bone marrow-derived mesenchymal stem cells (BM-MSCs)
Biochem/physiol Actions
Biologisch aktive Form von Vitamin D3 bei der Calciumaufnahme und Ablagerung.
Biologisch aktive Form von Vitamin D3 bei der Calciumaufnahme und Ablagerung. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 hat vielfältige Auswirkungen auf die zelluläre Differenzierung und Proliferation und kann die Immunantwort und Funktion des zentralen Nervensystems modulieren. Neuere Studien legen nahe, dass 1α,25-Dihydroxyvitamin D 3 als chemopräventives Mittel gegen verschiedene Malignome, einschließlich Krebserkrankungen der Prostata und des Dickdarms, wirkt und Synergien mit anderen Krebsmedikamenten eingeht.
Cholecalciferol ist eine inaktive From von Vitamin D3, das verschiedene Stufen der Hydroxylierung durchläuft, um aktive Vitamin-D3-Analoga zu bilden. 1α-Hydroxyvitamin D3 (Alfacalcidol) ist ein synthetisches Analogon, das zu 1,25-Dihydroxycholecalciferol, der biologisch aktiven Form von Vitamin D3 in der Calciumabsorption und -desorption, metabolisiert wird. 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 hat eine breite Wirkung auf die Zelldifferenzierung und -proliferation und kann die Immunantwort sowie die Funktion des zentrales Nervensystems modulieren. Neue Studien weisen darauf hin, dass 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 als chemopräventives Mittel gegen verschiedene Malignitäten, einschließlich Krebs der Prostata und des Darms, wirkt und eine Synergie mit anderen Antikrebsverbindungen aufweist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
179361086312C0225000
Calcitriol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0225000
Calcitriol
description
≥99% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... VDR(7421)
Gene Information
human ... VDR(7421)
Gene Information
-
Gene Information
human ... VDR(7421)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1α,25-Dihydroxyvitamin D3
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I can't see anything in the vial. How should Product D1530, 1´,25-Dihydroxyvitamin D3, look?
    1 answer
    1. D1530 is packaged by dispensing a solution into the vials, then drying them under inert gas. The product will be a thin film in the bottom of the vial, so it may appear to be empty by visual inspection.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the best way to store stock solutions of Product D1530, 1?,25-Dihydroxyvitamin D3?
    1 answer
    1. 1?,25-Dihydroxyvitamin D3 is both air and light sensitive, so should be stored under inert gas at either -20 or -70°C.  The length of time a stock solution can be stored depends on how carefully air is excluded from the solution. If care is taken to exclude air, stock solutions may be stable indefinitely at -20°C.
      Helpful?
  6. How can I dissolve Product D1530, ?,25-Dihydroxyvitamin D3, for cell culture use?
    1 answer
    1. 1?,25-Dihydroxyvitamin D3 is soluble in serveral organic solvents, including methanol, ethanol, ethyl acetate, and tetrahydrofuran. For cell culture use, a 10 μM stock solution can be prepared and diluted to the working concentration in cell culture media.