Fortfahren mit
C0455000
Carbenicillin-Natrium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Carbenicillin Dinatriumsalz, α-Carboxybenzylpenicillin Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2Na2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5722128
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
carbenicillin
manufacturer/tradename
EDQM
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Carbenicillin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Carboxypenicillin ist ein Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien hemmt (Peptidoglykan-Vernetzung), indem es Transpeptidasen auf der Innenfläche der Zellmembran von Bakterien deaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: aktiv gegen grampositive und gramnegative Bakterien
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Analysis Note
Bei 37 °C 3 Tage lang stabil
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9231C3416C1389
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
description
89.0-100.5% anhydrous basis
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
API family
carbenicillin
API family
-
API family
-
API family
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)