Wichtige Dokumente
C4369
Calcipotriol hydrate
≥98% (HPLC), powder, Vitamin D3 analog
Synonym(e):
(5Z,7E,22E,24S)-24-Cyclopropyl-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraene-1alpha,3beta,24-triol, Calcipotriene
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Calcipotriol hydrate, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.C[C@H](\C=C\[C@@H](O)C1CC1)C2CCC3\C(CCC[C@]23C)=C\C=C4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C
InChI
1S/C27H40O3.H2O/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2;/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3;1H2/b13-6+,19-7+,21-10-;/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1
InChIKey
XBKHACNRWFKJNC-MANNPBRJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.