Wichtige Dokumente
86944
Hexamethyldisilazan
Wacker Chemie AG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Silazan HMN, HMDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
InChIKey
FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- modifier to control the shape, formation of agglomerates,surface area and pore size of silica particles.
- precursor for the depositing of SiNx on diamond like carbon films.
- protective hydrophobic coating for nanoparticles.[1]
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
52.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?