Merck
225770
Sigma-Aldrich
Lithium-bis-(trimethylsilyl)-amid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Hexamethyldisilazan Lithiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3Si]2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.33
Beilstein:
3567910
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid (LHMDS) ist eine nicht-nukleophile starke Base, die verbreitet in der organischen Synthese in Deprotonierungsreaktionen und basenkatalysierten Reaktionen eingesetzt wird. Es ist allgemein in den meisten nichtpolaren organischen Lösungsmitteln löslich.
Anwendung
Lithium-bis(trimethylsilyl)amid-Lösung (1,0 M in THF) kann als Base verwendet werden:
  • Zur Beschleunigung der Polymerisationsreaktion bei der Synthese von Poly(p-benzamid)en.
  • Bei der Synthese von zyklischem Poly(α-peptoid)en und α-(Difluormethyl)styrol.
  • Bei gerichteten Aldolkondensationen und Darzen-Kondensationsreaktionen; α-Arylierung von Arylesterderivaten und allylische Aminierungsreaktion.
  • LHMDS ist eine bevorzugte Base für das Erzeugen von kinetischen Enolaten statt Natriumhexamethyldisilazid (NaHMDS), da die erzeugten Enolate regiostabiler sind als die mit NaHMDS erzeugten Enolate.
Verpackung
Die 25-ml-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
? -(Difluoromethyl) styrene: improved approach to grams scale synthesis
Justyna WK,et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 179, 175-178 (2015)
Macromolecules, 39, 5347-5347 (2006)
Nur Hazlin Hazrin-Chong et al.
Journal of microbiological methods, 90(2), 96-99 (2012-05-09)
The use of hexamethyldisilazane (HMDS) as a drying agent was investigated in the specimen preparation for scanning electron microscopy (SEM) imaging of bacterial surface colonization on sub-bituminous coal. The ability of microbes to biofragment, ferment and generate methane from coal
Nan Li et al.
Lab on a chip, 8(12), 2105-2112 (2008-11-22)
High-density live cell array serves as a valuable tool for the development of high-throughput immunophenotyping systems and cell-based biosensors. In this paper, we have, for the first time, demonstrated a simple fabrication process to form the hexamethyldisilazane (HMDS) and poly(ethylene
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six