Merck
71183
Sigma-Aldrich
Natriumacetat
anhydrous, BioUltra, for luminescence, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Natriumacetat, wasserfrei, Essigsäure-Natriumsalz, wasserfrei, Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
Beilstein:
3595639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
eCl@ss:
39021906
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for luminescence
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (NT)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Verlust
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH-Wert
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
pKa 
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
λ
3 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Natriumacetat eignet sich als Puffer für die folgenden Anwendungen:
  • Proteinkristallisierung
  • Anfärbung von Proteingels, für die Elektrophorese, als Neutralisierungspuffer für die Chromatographie
  • Zur Vorbereitung von Standardlösung (Acetylcholinchlorid) für den Hestrin-Test
  • Charakterisierung von Substrat für mikrofluidische mikrobielle Brennstoffzellen
Biochem./physiol. Wirkung
Wasserfreies Natriumacetat eignet sich für viele Anwendungen in der Molekularbiologie. Es dient als Puffermittel in DNA-Verdau-Experimenten, wobei es den optimalen pH-Wert der Reaktion gewährleistet. Natriumacetat ist ein bevorzugtes Reagenz für die Aufreinigung, Ausfällung, Kristallisierung und für andere Prozesse, bei denen der Elementargehalt streng kontrolliert werden muss. Natriumacetat findet umfangreiche Anwendung als Schutzmittel in der Kunststoffherstellung, als Beizmittel in der Färberei und zum Gerben von Leder.
Sonstige Hinweise
Bestandteil von Extraktionspuffern zur Phenolextraktion von RNA (zur Isolierung von mRNA) im großen Maßstab.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
O-acetylation of typhoid capsular polysaccharide confers polysaccharide rigidity and immunodominance by masking additional epitopes
Hitri K, et al.
Vaccine (2019)
Microfluidic microbial fuel cell array for multiplexed long-term parallel analysis of microbial activities
Hou H, et al.
15th international conference on miniaturized systems for chemistry and life sciences, Seattle, Washington (2011)
Enzyme Crystals and Hydrogel Composite Membranes as New Active Food Packaging Material
Mirabelli V, et al.
Global challenges (Hoboken, NJ) (2018)
Determination of the G+ C content of prokaryotes
Mesbah NM, et al.
Methods in Microbiology (2011)
Richard A Willis et al.
Current protocols, 1(2), e36-e36 (2021-02-05)
Class II major histocompatibility complex peptide (MHC-IIp) multimers are precisely engineered reagents used to detect T cells specific for antigens from pathogens, tumors, and self-proteins. While the related Class I MHC/peptide (MHC-Ip) multimers are usually produced from subunits expressed in