Merck
1.06268
Supelco
Natriumacetat
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Natriumacetat, Essigsäure-Natriumsalz
Größe auswählen
250 G
CHF 65.80
1 KG
CHF 164.00
2.5 KG
CHF 329.00
12 KG
CHF 1’890.00
25 KG
CHF 3’290.00
CHF 65.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
CHF 65.80
1 KG
CHF 164.00
2.5 KG
CHF 329.00
12 KG
CHF 1’890.00
25 KG
CHF 3’290.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
204-823-8
NACRES:
NA.21
CHF 65.80
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (perchloric acid titration)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
607 °C
Wirksamkeit
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
Verlust
≤1% loss on drying, 120 °C
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
>400 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
324 °C (decomposition)
Übergangstemp.
flash point >250 °C
Löslichkeit
365 g/L
Dichte
1.52 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Fast automated online xylanase activity assay using HPAEC-PAD: In dieser Studie wird Natriumacetat in einer neuartigen automatisierten Methode zur Messung der Xylanase-Aktivität verwendet, um die analytische Effizienz und Präzision zu verbessern (Cürten et al., 2018).
  • Preparation and properties of type-specific M antigen isolated from a group A, type 1 hemolytic streptococcus: In der Studie wird Natriumacetat für die Vorbereitung bakterieller Antigene verwendet, was ihren Nutzen in mikrobiologischen und immunologischen Analysen belegt (Lancefield und Perlmann, 1952).
Verlinkung
Ersetzt: SX0265; SX0265-1; SX0265-3; SX0265-20; SX0265-5
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99,0 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 7,0 - 9,2
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,001 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %
Trocknungsverlust (120 °C): ≤ 1,0 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf