Merck
361526
Sigma-Aldrich
2-(3-Aminophenylsulfonyl)ethanol -hydrochlorid
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 226.00
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 226.00
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4SO2CH2CH2OH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 226.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C8H11NO3S.ClH/c9-7-2-1-3-8(6-7)13(11,12)5-4-10;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H
InChIKey
VTZPDMOWNKSUSG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)