Merck
U3750
Sigma-Aldrich
Uridin
≥99%
Synonym(e):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-Ribofuranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.20
Beilstein:
754902
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Uck1(22245)
Allgemeine Beschreibung
Uridin ist ein für die RNA-Sequenz spezifischer Uracilnukleosid. Uridin ist im Blut sowie der Samen- und Rückenmarksflüssigkeit vorhanden. Uridin wird in lebenden Organismen durch De-novo- und Wiederverwendungswege synthetisiert.
Anwendung
Anwendungen von Uridin:
  • als Komponente des hippocampalen Neuronenmediums zur Kultivierung primärer Neuronenzellen des Hippocampus
  • in Uridin-Rescue-Experimenten mit murinen embryonalen Fibroblasten und humanen Brustkrebszellen
  • in Experimenten mit Pulsmarkierung
Biochem./physiol. Wirkung
Uridinmonophosphat ist für die Glykosylierung von Proteinen und die Biosynthese von Polysacchariden sowie für den Fettstoffwechsel von zentraler Bedeutung. Für die Anisopoikilozytose sowie epileptische Enzophalopathien wird eine orale Verabreichung von Uridin empfohlen. Uridin hat zahlreiche biologische Funktionen wie beispielsweise zur Behandlung von Keratoconjunctivitis sicca, zur Regulierung des Nervensystems und zur Förderung der Reproduktion. Hohe Uridin-Werte beeinflussen vermutlich die Insulinresistenz.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable