Wichtige Dokumente
M44451
4,4′-Methylenbis(N,N-Dimethylanilin)
97.5 - 102.5% purity, powder, crystals or chunks
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminodiphenylmethan, N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-methylendianilin, Arnolds Base
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
4,4′-Methylenbis(N,N-Dimethylanilin), 97.5% (GC)
Assay
97.5% (GC)
Form
powder, crystals or chunks
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
white to faint beige, to Tan
mp (Schmelzpunkt)
88-89 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(Cc2ccc(cc2)N(C)C)cc1
InChI
1S/C17H22N2/c1-18(2)16-9-5-14(6-10-16)13-15-7-11-17(12-8-15)19(3)4/h5-12H,13H2,1-4H3
InChIKey
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
352.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
178 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?