341088
1,9-Dimethyl-Methylenblau
Dye content 80 %
Synonym(e):
Taylors Blau
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 80%
Verunreinigungen
<20% water
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
649 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥10000 at 243-249 nm in H2O
≥18000 at 285-291 nm in H2O
≥25000 at 594-600 nm in H2O
≥35000 at 646-652 nm in H2O
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1cc(C)c2N=C3C(C)=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C.CN(C)c4cc(C)c5N=C6C(C)=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C18H22N3S.4ClH.Zn/c2*1-11-7-13(20(3)4)9-15-17(11)19-18-12(2)8-14(21(5)6)10-16(18)22-15;;;;;/h2*7-10H,1-6H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChIKey
MKLBAKXCEQNMBC-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)