Fortfahren mit
C9538
Coenzym Q10
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Synonym(e):
CoQ10, Q-10, Ubichinon 50, Ubichinon-10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 180.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 277.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 452.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59H90O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
863.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-147-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900141
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 180.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Coenzym Q10, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to dark orange
mp
49 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(OC)=C1OC)C(C/C=C(C)/CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)\C)\C)\C)\C)\C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
InChI key
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
General description
Das Coenzym Q (CoQ), auch bekannt als Ubichinon, ist ein lipidlösliches Antioxidans und ein wesentlicher Bestandteil der mitochondrialen Elektronentransportkette. Das Molekül enthält ein biologisch aktives Chinon mit einem Benzochinon-Ring und einer Isoprenoid-Seitenkette. Q10 wird im Zytoplasma und in den Mitochondrien ([1]) synthetisiert, wodurch ATP durch aerobe Zellatmung erzeugt wird. CoQ10 ist für eine optimale Funktion des Immunsystems und für die kardiovaskuläre Gesundheit erforderlich ([2]). Die Fähigkeit zur Hemmung der inflammatorischen Genexpression belegt seine entzündungshemmenden Eigenschaften ([3]). Genfehler oder Alterung führt zu einem CoQ10-Mangel, was durch eine Suppression der Immunfunktion angezeigt wird. ([1])
Application
Koenzym Q10 (CoQ10) wird wie folgt verwendet:
  • als bioaktive Verbindung zur Untersuchung seiner immunmodulierenden Eigenschaften in vitro[4]
  • als ein Standard für die Hochleistungsflüssigkeitschromatografie[5][6]
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Rattenaorta nach Bewegung[7]
  • im zellulären CoQ-Aufnahme-Assay[8]
Biochem/physiol Actions
Koenzym Q10 ist ein endogenes zelluläres Antioxidans und ein essenzieller Bestandteil der Elektronenübertragungskette. CoQ10 ist an der aeroben Zellatmung und Erzeugung von Energie in Form von ATP beteiligt.[5]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
07386V-060U0020001
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to dark orange
color
faint yellow to dark orange
color
-
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzym Q10
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Regarding this product, C9538, can it be used as primary reference standard for the content determination of CoQ10?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use as an analytical standard. There are currently three products available that qualify for use as a standard, under the name Ubidecarenone - 2 primary standards and 1 secondary standard. Please see the link below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/ubidecarenone86334303980