1.00017
Acetonitril
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), ECD and FID, SupraSolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Acetonitril, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Modifizierte QuEChERS-Methode in Kombination mit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung: Diese Forschungsarbeit nutzt die hervorragenden Lösungsmitteleigenschaften von Acetonitril für den Nachweis von Cyclopiazonsäure in Futtermitteln. Die Methode verbessert die Effizienz und Genauigkeit von chemischen Analysen in der Lebensmittelsicherheit und belegt, dass Acetonitril eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Qualität von Agrarprodukten spielt (Peng et al., 2024).
- Flüssigkeitschromatographische Enantioseparation von neu synthetisierten fluorierten Tryptophan-Analogen: In der pharmazeutischen Forschung wird Acetonitril zur chromatographischen Enantioseparation komplexer Aminosäuren verwendet, die für die Entwicklung von Arzneimitteln und molekularpharmakologische Studien unerlässlich sind (Tanács et al., 2024).
- Synthese und Anwendung einer Fluoreszenzsonde auf Basis von 1,8-Naphthalimid-Derivaten: Die Vielseitigkeit von Acetonitril wird bei der Synthese von Fluoreszenzsonden für die Umweltüberwachung: gezeigt. Seine Anwendung bei der Erkennung und Messung von Umweltschadstoffen unterstreicht seinen wesentlichen Einfluss auf ökologische Forschung und Sicherheit (Negi et al., 2024).
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Verwandter Inhalt
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Die Gaschromatographie ist eine häufig eingesetzte Analysentechnik, die zur Trennung und Analyse flüchtiger Verbindungen in der Gasphase verwendet wird. Die GC wird in vielen Industriezweigen zur Qualitätskontrolle und zur Identifizierung und/oder Quantifizierung von Verbindungen in einem Gemisch eingesetzt.