Merck
1.00029
Supelco
Acetonitril
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitril, hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
524 °C
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
LC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤10 ppb Al (Aluminium)
≤10 ppb Ca (Calcium)
≤10 ppb Fe (Iron)
≤10 ppb Mg (Magnesium)
≤5 ppb Any further metal (ICP-MS)
≤5 ppb K (Potassium)
≤50 ppb Na (Sodium)
Abdampfrückstand
≤1.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
191 nm, ≥25%
195 nm, ≥85%
200 nm, ≥96%
215 nm, ≥98%
230 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
SMILES String
CC#N
Übergangstemp.
flash point 2 °C
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
LiChrosolv hypergrade-Lösungsmittel werden auf Eignung für die LC-MS getestet und erfüllen sämtliche Anforderungen moderner LC-MS-Ionisationsverfahren (ESI/APCI - positiv und negativ). Dank ihres geringen Ionenhintergrundgehalts und der niedrigen Ionenunterdrückung garantieren LiChrosolv hypergrade Lösungsmittel eine hohe Reproduzierbarkeit und Ionisierungseffizienz. Das Verpackungsmaterial wurde verbessert, um den Qualitätsansprüchen der LC-MS genau zu entsprechen.
Anwendung
Acetonitril wird als Komponente eingesetzt:
  • Der mobilen Phase in der schnellen LC-MS-Quantifizierung von Illudan-Glykosiden und -Analogen in Bracken-Fernen.
  • In der Elutionsmischung zur Extraktion (Fluoro-)Chinolon-Antibiotika-Verbindungen aus der SDB-RPS-Extraktionskartusche.
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup