Merck
900667
Sigma-Aldrich
Acetonitril
≥99.92%, suitable for mass spectrometry (MS), UHPLC
Synonym(e):
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Methylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.05
Beilstein:
741857
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
NACRES:
NA.21
product name
Acetonitril, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Dampfdichte
1.41 (vs air)
Dampfdruck
72.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.92%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
973 °F
Expl.-Gr.
16 %
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetonitril, ein aliphatisches Nitril, ist ein hochflüchtiges, aprotisch-polares organisches Lösungsmittel, das weitverbreitet in analytischen Bestimmungen zur Anwendung kommt. Es ist gegenüber UV-Strahlen transparent und deshalb für die Verwendung in spektrophotometrischen und fluorometrischen Analysen geeignet. Aufgrund seiner geringen Viskosität, hohen Elutionsfestigkeit und guten Mischbarkeit in Wasser ist es in vielen chromatographischen Systemen lebensfähig.
Weitere Anwendungen sind: Verwendung als Additiv in der mobilen Phase, als Extraktionslösungsmittel in der Flüssig-Flüssig-Extraktion (LLC), Feststoffphasenextraktion (SPE) und Mikroextraktion für chromatographische Anwendungen etc.
Anwendung
Acetonitril ist ein organisches Lösungsmittel und wird als mobile Phase/Extraktionslösungsmittel in der Ultra-High-Performance-Flüssigkeitschromatographie−Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS) für die Analyse von Pestiziden in Tabakproben verwendet. Es kann möglicherweise auch mit einer Umkehrphasensäule für die Bestimmung der Konzentration von Diclofenac (DCF) verwendet werden.
Acetonitril kann wie folgt eingesetzt werden:
  • Als Extraktionslösungsmittel für die Quantifizierung der Pestizidanalyten in Lebensmitteln und Tee sowie industriellen Farbstoffen in Saft und Wein durch Ultra-Performance-Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (UPLC-MS/MS).
  • Als organischer Modifier bei der Bestimmung des Gehalts an Bisphenol A-diglycidylether, Bisphenol-F-diglycidylether und deren Derivaten in Lebensmitteln und Getränken in Dosen mittels schneller LC–MS/MS.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Barbara Giroud et al.
Journal of chromatography. A, 1316, 53-61 (2013-10-15)
Beebread is among the matrices suspected of contaminating honeybee. To better understand this contamination, the study aimed to develop an efficient, sensitive and reliable analytical method for the trace analysis of pesticides in beebread. This study focuses specifically on the
Determination of 27 industrial dyes in juice and wine using ultra performance liquid chromatography with electrospray ionization tandem quadrupole mass spectrometry
Zhao S, et al.
Se Pu / Chinese Journal of Chromatography, 28(4), 356-362 (2010)
Rapid determination of organonitrogen, organophosphorus and carbamate pesticides in tea by ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS)
Zhao HX, et al.
Food Analytical Methods, 6(2), 497-505 (2013)
Acetonitrile, the polarity chameleon.
P K Zarzycki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(3), 905-908 (2010-04-13)
Gabrieli Bernardi et al.
Talanta, 161, 40-47 (2016-10-23)
An effective method has been developed and validated for the determination of residues of 55 pesticides in tobacco. The proposed sample preparation method is based on acetonitrile extraction, low-temperature precipitation (LTP) and dispersive solid phase extraction (d-SPE) clean-up. Gas chromatography
Artikel
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protokolle
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.